Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo con soporte ajustable para agitadores MaxQ™ 8000
Coloque estos soportes de gradillas ajustables en cualquier ángulo para aumentar la aireación de las muestras. Ofrecen una flexibilidad excepcional y una increíble comodidad para tubos de 10 a 30 mm de diámetro.
507.00€ - 538.00€
Especificaciones
Admite | Tubo |
---|---|
Tipo de producto | Gradilla de tubos de ensayo con soporte |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11881331
|
Thermo Scientific™
600076 |
Gradilla para tubos de ensayo ajustable | Tubos de 10 a 13 mm (3 a 7 ml) |
538.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11881281
|
Thermo Scientific™
600077 |
Soporte de gradilla de tubos de ensayo de ángulo ajustable con gradilla de tubos de ensayo | Agitador MaxQ 8000 |
507.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11891331
|
Thermo Scientific™
600078 |
Gradilla para tubos de ensayo ajustable | Tubos de 21 a 25 mm (30 ml) |
519.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11769438
|
Thermo Scientific™
600079 |
Gradilla para tubos de ensayo ajustable | Tubos de 26 a 30 mm (50 ml) |
518.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Place these adjustable rack holders at any angle to increase sample aeration. Thermo Scientific™ Adjustable Test Tube Racks with Holder for MaxQ™ 8000 Shakers provide added convenience and will accommodate test tube diameters from 10 to 30 mm. These rack holders deliver exceptional flexibility — the right choice for shaking tubes.
- Solo se pueden utilizar con su tamaño de gradilla correspondiente
- Incluye una gradilla de tubos de ensayo
Especificaciones
Tubo | |
Gradilla de tubos de ensayo con soporte |