Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo con soporte ajustable para agitadores MaxQ™ 8000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Place these adjustable rack holders at any angle to increase sample aeration. Thermo Scientific™ Adjustable Test Tube Racks with Holder for MaxQ™ 8000 Shakers provide added convenience and will accommodate test tube diameters from 10 to 30 mm. These rack holders deliver exceptional flexibility — the right choice for shaking tubes.
- Solo se pueden utilizar con su tamaño de gradilla correspondiente
Incluye: Una gradilla para tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubo |
| Tamaño del tubo | 26 a 30 mm |
| Capacidad de tubos | 50 mL |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos de ensayo con soporte |
| Descripción | Gradilla para tubos de ensayo ajustable |
| N.º de posiciones | 24 |