Learn More
Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1366, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Adipophilin / Perilipin-2 |
|---|---|
| Clon | ADFP/1366 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15929827
|
EnquireBio
123-MSM2-P0 |
20 μg | |||||||
|
15939827
|
EnquireBio
123-MSM2-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Adipophilin / Perilipin-2 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 123 | |
| Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 48kDa |
| ADFP/1366 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_016869748 | |
| PLIN2 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum. |