Learn More
Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1366, enQuireBio™
Código de producto. 15929827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15929827 20 μg 20 microgramos
15939827 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15929827 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 123MSM2P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Adipophilin / Perilipin-2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon ADFP/1366
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_016869748
Símbolos de los genes PLIN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376)
Peso molecular del antígeno 48kDa
Control positivo HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ