Learn More
Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1366, enQuireBio™
Código de producto. 15939827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15939827 100 μg 100 microgramos
15929827 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15939827
Marca: EnquireBio 123MSM2P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Adipophilin / Perilipin-2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon ADFP/1366
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_016869748
Símbolos de los genes PLIN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376)
Peso molecular del antígeno 48kDa
Control positivo HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ