Learn More
Adiponectin Mouse, Clone: ADPN/1370, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Adiponectin |
|---|---|
| Clon | ADPN/1370 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15901208
|
EnquireBio
9370-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15911208
|
EnquireBio
9370-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Adiponectin | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 9370 | |
| Recombinant human Adiponectin protein fragment | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 26-30kDa |
| ADPN/1370 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001171271 | |
| ADIPOQ | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic and Cell Surface | |
| HeLa cells or Kidney |