Learn More
Adiponectin Mouse, Clone: ADPN/1370, enQuireBio™
Código de producto. 15911208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15911208 100 μg 100 microgramos
15901208 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15911208
Marca: EnquireBio 9370MSM3P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Adiponectin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon ADPN/1370
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001171271
Símbolos de los genes ADIPOQ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Adiponectin protein fragment
Peso molecular del antígeno 26-30kDa
Control positivo HeLa cells or Kidney
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9370
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b