Learn More
Adiponectin Mouse, Clone: ADPN/1370, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 9370-MSM3-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901208
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Adiponectin
Cytoplasmic and Cell Surface
ADPN/1370
Unconjugated
NP_001171271
Mouse
26-30kDa
Protein A/G Purified
RUO
9370
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ADIPOQ
Recombinant human Adiponectin protein fragment
HeLa cells or Kidney
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.