Learn More
Thermo Scientific™ Additional Activated Carbon Filter
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
2040.00€ - 2130.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10003084
|
Thermo Scientific™
50073773 |
Actualización a cabinas de 1,2 / 1,5 m |
2040.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11861521
|
Thermo Scientific™
50078783 |
Actualización a cabinas Herasafe KS/Safe 2020 de 0,9 m |
2130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
- Additional Activated Carbon Filter
- Fittings Included.
- Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
Especificaciones
EN 12469 | |
Accesorios |