Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores, 5,0 ml y 15 ml
Diseñado para su uso con rotores y tubos Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5920716000
Detalles adicionales : Peso : 0.55400kg
Descripción
Para tubos Eppendorf de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 piezasEspecificaciones
Placas de MTP, DWP, PCR | |
50 mL | |
Para tubos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml |