Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100229
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Descripción
- Conos
- Conforme a la forma B DIN 12249
- Conos de tierra cónicos y estándar
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 29/32 | |
2 mm | |
26 mm | |
Vidrio Duran |