Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100245
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Conos
- Conforme a la forma B DIN 12249
- Conos de tierra cónicos y estándar
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 45/40 | |
2,3 mm | |
40 mm | |
Vidrio Duran |