Learn More
Hettich™ Adapter for Carrier no. 5092
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca:  Hettich™ 5136
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12356232
  • 128.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Adaptador para portador n.º 5092
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
8 tubos de 4 a 10 ml
102 mm
8
Sangre/orina, fondo redondo
17 mm
Portador n.º 5092