Learn More
Hettich™ Adapter for Carrier no. 5092
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca:  Hettich™ 5137
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12093914
  • 128.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Adaptador para portador nº 5092
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
8 x de 1 a 5 ml
90 mm
8
Tubos de recogida de sangre/orina
13 mm
Portador nº 5092