Learn More
Hettich™ Adapter for Carrier no. 5092
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca: Hettich™ 5124
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Adaptador para portador nº 5092
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Tubos de 50 ml | |
100 mm | |
1 |
Fondo redondo | |
34 mm | |
Portador nº 5092 | |
1 |