Learn More
HUBER Adaptador para baño
Accessory for thermostats.
Marca: HUBER 6874
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Adaptador
Especificaciones
Tamaño de rosca: de M24 x 1,5 hembra a hembra NPT de 1,90 cm (0,75 pulg) | |
Termostatos | |
Adaptador |