Learn More
HUBER Adaptador para baño
Accessory for thermostats.
Marca: HUBER 6431
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
- Adaptador
Especificaciones
Tamaño de rosca: de M16 x 1 hembra a M30 x 1,5 macho | |
Termostato | |
Adaptador |