Learn More
HUBER Adaptador para baño
Accessory for thermostats.
Marca: HUBER 6359
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Adaptador
Especificaciones
Tamaño de rosca: de M16 x 1 hembra a M16 x 1 hembra | |
Termostatos | |
Adaptador |