Learn More
HUBER Adaptador para baño
Accessory for thermostats.
Marca:  HUBER 6393
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10197741
  • 132.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adaptador
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de rosca: de M30 x 1,5 macho a macho G de 1,27 cm (0,50 pulg)
Adaptador
16 × 1 m