Learn More
HUBER Adaptador para baño
Accessory for thermostats.
Marca:  HUBER 6360
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10127651
  • 92.49€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adaptador
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de rosca: de M16 x 1 hembra a macho G de 1,27 cm (0,50 pulg)
Termostato
Adaptador