missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite Conectores ADA
Conectores ADA para HD Guard Dog™ de CRM de 4/5 canales Justrite
Marca: Justrite PGDS0018BL
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Para HD Guard Dog™ de CRM de 4/5 canales Justrite
- Color: Negro
- 2 unidades.
Especificaciones
0,45 kg | |
18 x 6,4 x 2,5 cm | |
Poliuretano |
Negro | |
Conectores |