Learn More
ACYP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 12302-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819943
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Its physiological role is not yet clear.
Especificaciones
Especificaciones
ACYP2
Polyclonal
Unconjugated
ACYP2
Acylphosphatase 2, acylphosphatase 2, muscle type, ACYM, ACYP, ACYP2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
364224, 75572, 98
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P14621, P35745, P56375
Acyp2
ACYP2 Fusion Protein Ag2948
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human