Learn More
Invitrogen™ Human ACVR1B (ALK4), GST Tag Recombinant Protein
Human ACVR1B (ALK4), GST Tag Recombinant Protein
Marca: Invitrogen™ PV4329
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- ACVR1B es una serina/treonina quinasa implicada en la transducción de señales y la comunicación celular.
- Se ha indicado que varias isoformas de ACVR1B truncadas se expresan exclusivamente en tumores de la pituitaria humana.
- Se han observado mutaciones de ACVR1B en adenocarcinomas pancreáticos.
Especificaciones
Ensayo de quinasa | |
Tampón de almacenamiento: 50 mM de Tris HCI pH 7,5, 150 mM de NaCl, 0,5 mM de EDTA, 0,02 % de Triton™ X-100, 2 mM de DTT y 50 % de glicerol Almacenar a - 80 °C. En el primer uso, divida en alícuotas y almacene a - 80 °C para evitar múltiples ciclos de congelación/descongelación. |
|
1 mg | |
Baculovirus | |
Etiqueta GST | |
Desarrollo de fármacos | |
Quinasas Ser/Thr: Grupo TKL |
68,2 kDa | |
Proteína humana recombinante | |
Congelado | |
catalítico | |
Hielo seco | |
Humano |