Learn More
Socorex™ Micropipetas Acura Manual 825
Garantice la estabilidad de la configuración cuando realice el pipeteo con las pipetas manuales de volumen variable Socorex™ Acura. Se ha medido la precisión de cada unidad individual para ofrecer fiabilidad a 0.5 μl y 1 μl.
Marca:  Socorex™ 825.0050
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10630663
  • 302.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con polipropileno
  • Con mecanismo de ajuste de precisión
  • Ajuste de volumen con una sola mano
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
825
Acura™
De 5 a 50 μl
Polipropileno
1
Micropipeta
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios