Learn More
Thermo Scientific™ ActivX™ TAMRA-FP Serine Hydrolase Probe
Las sondas ActivX™ se han diseñado para marcar y enriquecer selectivamente las serina hidrolasas mediante la unión de sus respectivos sitios activos con fluorofosfonato marcado para permitir la evaluación de la actividad enzimática.
Marca: Thermo Scientific™ 88318
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
Las sondas de fluorofosfonatos (FP) ActivX de Thermo Scientific™ permiten el etiquetado covalente del sitio activo de la hidrolasa serina con etiquetas de afinidad, fluorescentes o reactivas para facilitar el enriquecimiento selectivo, la detección o el etiquetado múltiple.
La sonda TAMRA-FP presenta un grupo de fluorofosfonato reactivo que se utiliza para marcar y detectar serina hidrolasas activas mediante imágenes de gel fluorescente, electroforesis capilar o espectrometría de masas. También hay disponible un anticuerpo anti-TAMRA para el inmunoenriquecimiento de proteínas etiquetadas con sonda TAMRA-FP.
Las sondas de enriquecimiento del sitio activo ActivX™ son ventajosas para determinar los niveles de enzimas activas mediante el uso de sondas etiquetadas con análogos para permitir el perfilado de enzimas activas e inactivas. Las sondas ActivX enriquecen selectivamente solo a aquellas enzimas que son funcionalmente activas y biológicamente relevantes en el momento del etiquetado. Con el enriquecimiento selectivo, se pueden identificar y perfilar las clases de enzimas objetivo en las muestras o se puede evaluar la especificidad y la afinidad de los inhibidores de enzimas.
La superfamilia de las serina hidrolasas es una de las familias de enzimas más grandes y diversas de los proteomas eucariotas. Las hidrolasas serinas generalmente se agrupan en dos grandes familias: proteasas serinas (por ejemplo, tripsina, elastasa y trombina) e hidrolasas serinas metabólicas. Las hidrolasas serinas metabólicas se dividen en múltiples subclases enzimáticas (por ejemplo, esterasas, lipasas, amidasas y peptidasas) basadas en la estructura, el mecanismo catalítico y la preferencia de sustrato. Estas sondas se pueden utilizar para evaluar la actividad o detectar inhibidores de moléculas pequeñas en enzimas derivadas de lisados celulares, fracciones subcelulares, tejidos y proteínas recombinantes.
Estos productos están sujetos a una licencia de etiqueta de uso limitado.
Especificaciones
Sonda de hidrolasa serina TAMRA-FP ActivX™ | |
Almacenar a –80 °C, alejado de la luz. Las soluciones madre en DMSO se pueden almacenar a –20 °C durante 6 meses. | |
Quimioluminiscencia, espectrometría de masas, Western blot | |
ActivX™ | |
«Pull-down» | |
Sonda de fluorofosfonato (FP) | |
Tubo, columna de centrifugación |
TAMRA-fluorofosfanato, MW 680 | |
Ensayo de cuantificación de proteínas | |
Sustrato de hidrolasa serina | |
6,8 µg | |
Hidrolasa serina | |
Otra etiqueta o colorante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.