Learn More
asecos™ Filtro para el sistema de filtración de aire recirculante
Filtro asecos para sistema de filtración de aire recirculante, modelo UFA.20.30
Marca: asecos™ 24212
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- filtro
- Para el modelo: UFA.20.30+
- Dimensiones exteriores: 278 × 278 × 100 mm (An × F × Al)
Especificaciones
275 mm x 278 mm x 100 mm | |
Filtro | |
275 mm | |
Para el modelo: UFA.20.30+/* |
5,262 kg | |
Filtro de carbón activado | |
100 mm | |
278 mm |