Learn More
Welch Ilmvac™ Filtro de carbón activado
Marca:  Welch Ilmvac™ 700190
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10024380
  • 161.12€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-01-2024
para ver el stock
Especificaciones
1/pack
DN 16
Filtro de carbón activado
Certificados
Ver productos accesorios