Learn More
Asecos™ Activated Carbon Filter
Aids in ventilation in safety storage cabinets.
451.56€ - 535.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Filtro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Modelos CX y SLX |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15664844
|
Asecos™
32952 |
270 x 270 x 230 mm |
535.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941732
|
Asecos™
32953 |
270 x 270 x 165 mm |
451.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Activated carbon
- Available in different sizes
- Accessory item
Especificaciones
Filtro | |
Modelos CX y SLX |