Learn More
Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Goatskin Leather TIG Welding Gloves
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Descripción
- La piel flor de cabra de primera calidad y las costuras ribeteadas con hilo de paraaramida garantizan la durabilidad en uso
- El diseño tridimensional del pulgar aumenta en gran medida la movilidad para un control preciso de la soldadura
- El largo puño de cuero de serraje de piel de vaca extiende la protección hasta los antebrazos
- Proporciona protección contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura
- Aptos para soldadura TIG, así como para esmerilado, soldadura fuerte, y fabricación y mantenimiento de metales
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | En 420:2003 + A1:2009; Categoría III |
Material del manguito | Cuero de piel de vaca dividida |
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Blanco |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Material | Cuero de piel de cabra de grano |
Tamaño | 10 |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, maquinaria y equipos |
Guantes con puño de color | Amarillo |