Learn More
ACTH Mouse, Clone: CLIP/1449, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5443-MSM9-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930678
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
ACTH
Cytoplasmic
CLIP/1449
Unconjugated
NP_001306133
Mouse
Normal pituitary gland or pituitary tumor
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
POMC
Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF)
Protein A/G Purified
RUO
5443
IgG1