Learn More
Brady™ Cinta de marcado de láminas acrílicas reflectantes
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
Marca:  Brady™ 076313
Detalles adicionales : Peso : 0.18140kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11711645
  • 50.05€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mantenimiento de instalaciones, marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante
Especificaciones
Especificaciones
1 rollo
Acrílico permanente
Marcado de plantas de uso general, postes de advertencia Bradystake reflectantes, rayas de advertencia reflectantes
Acrílico
4,5 m x 75 mm
3 in.
Rojo
4,5 m
ASTM D 2979, ASTM D 523
15 ft.
Cinta de rayas reflectantes: rojo/blanco
Cinta de marcado
-40°C a +80°C
0,081 mm
-40°F to +158°F
75 mm
Semisatinado