Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soporte de pipeta de plástico acrílico
Solución de almacenamiento de pipetas transparente y práctica
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18961-0060
92.50 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Tenga a mano hasta 6 pipeteadores con este soporte de plástico acrílico transparente
- Los cortes en dos estantes permiten alojar y sostener los modelos de pipeteadores más populares
Especificaciones
Soporte para pipeta | |
Transparente | |
Acrílico | |
Base y soporte | |
2 | |
1 | |
305 mm | |
240 mm |
6 | |
Pipetas (6) | |
2 | |
Pipetas | |
1 | |
305 x 127 x 240 mm | |
127 mm |