Learn More
Ácido acrílico, 98 %, estab. con aprox. 200 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044054
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
79-10-7
C3H4O2
72.063
MFCD00004367
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
6581
CHEBI:18308
prop-2-enoic acid
C=CC(=O)O
79-10-7
C3H4O2
72.063
MFCD00004367
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
6581
CHEBI:18308
prop-2-enoic acid
C=CC(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acrylic acid acts as a precursor in the production of 3-hydroxypropionic acid. It is used in the preparation of water-absorbent resins. It reacts with alcohols to prepare the corresponding esters. Its esters are used as raw materials for synthetic resins, rubbers, coating adhesives, water-based paints, floor polishes and adhesives. It is also used to prepare forming homopolymers or copolymers by reacting with other monomers like acrylamides, acrylonitrile, vinyl, styrene, and butadiene.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Light and air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, oxygen, polymerizing initiators, amines and peroxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acrylic acid
Nombre de nota stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión ∼13°C
Densidad 1.051
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 54°C (130°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal H2C=CHCO2H
Índice de refracción 1.4202
Cantidad 100 g
Número UN UN2218
Beilstein 635743
Índice Merck 14,130
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 98%