Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance, placas de 96 pocillos con filtro, para Ultrafiltración
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 8166
Detalles adicionales : Peso : 0.73150kg
Descripción
- Las placas están fabricadas con polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Omega (PES modificada) | |
No estéril | |
5/paquete |
100 kDa | |
Carcasa de polipropileno | |
1 mL |