Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Solvent Filtration, Long Tip
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
220.00€ - 310.00€
Product Code | Brand | Tamaño de poro | Volumen (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño de poro | Volumen (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
17124641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8586 |
0,2 μm | 350 μl |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17134641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8588 |
0,45 μm | 350 μl |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17164641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8686 |
0,2 μm | 1 mL |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17174641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8688 |
0,45 μm | 1 mL |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifications
PTFE | |
No estéril |