Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 12995
Detalles adicionales : Peso : 0.13600kg
Descripción
- Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
- Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
- El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
Especificaciones
PES hidrófilo | |
Estéril | |
1 unidad |
0,2/0,2 μm | |
500 cm2 | |
Manguera dentada escalonada |