Learn More
Pall Acrodisc™ Syringe Filters with Supor™ Membrane and Modified Acrylic Housing
These syringe filters are ideal for biological and general research.
Marca:  Pall 4660
Detalles adicionales : Peso : 4.65500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194381
  • 2805.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 20-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Caudales superiores y mayores rendimientos que los dispositivos de la competencia
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
No estéril
< 100 μl
1000/paquete
32 mm
1,2 μm
5,8 cm2
Acrílico modificado
55 °C