Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane and Male Slip Luer Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4423
246.05 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.77900kg
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
< 30 μl | |
300/caja | |
Salida Luer slip macho | |
13 mm |
0,2 μm | |
1 cm2 | |
Polipropileno | |
100/paquete | |
100 °C |