Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane and Male Slip Luer Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
259.00€ - 2275.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de salida | Salida Luer slip macho |
Temperatura máx. (métrico) | 100 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17184301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4422 |
0,45 μm | 100/paquete |
259.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4423 |
0,2 μm | 100/paquete |
259.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17114351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4543 |
0,45 μm | 1000/paquete |
2275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17104351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4542 |
0,2 μm | 1000/paquete |
2065.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Polipropileno | |
100 °C |
No estéril | |
Salida Luer slip macho | |
13 mm |