Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filter with Polypropylene Housing
Syringe Filter for use in cell culture and other sensitive biological research.
167.00€ - 3325.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Área de filtración | 3,9 cm2 |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 125 μl |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Temperatura máx. (métrico) | 55 °C |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17144681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4523 |
Fibra de vidrio, fibra de vidrio de borosilicato | 1 μm | 50/paquete |
167.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17164681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4529 |
Fibra de vidrio, fibra de vidrio de borosilicato | 1 μm | 1000/paquete |
2890.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17144661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4002 |
Copolímero acrílico (hidrófilo) | 10 μm | 1000/paquete |
2935.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17154661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4189 |
Copolímero acrílico (hidrófilo) | 0,8 μm | 50/paquete |
184.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4568 |
Copolímero acrílico (hidrófilo) | 0,8 μm | 1000/paquete |
3325.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
- Meets aqueous sample filtration needs
- Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples
Especificaciones
No estéril | |
< 125 μl | |
55 °C |
3,9 cm2 | |
Polipropileno | |
25 mm |