Learn More
Oxima de acetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439393 10 g 10 g
11449393 50 g 50 g
11459393 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11804.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 613-91-2 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Used as a ligand in transition-metal complex catalyst chemistry. Oxime acts as an antioxidant, radical scavenger which find applications in textile, plastic, paint, detergent, and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como ligando en la química de catalizadores complejos de metales de transición. La oxima actúa como un antioxidante y limpiador radical que se aplica en la industria textil, plástica, de la pintura, de detergentes y del caucho.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol etílico, casi transparente.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-91-2
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00013931 MFCD00013931
Clave InChI JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Sinónimo acetophenone oxime, ethanone, 1-phenyl-, oxime, acetophenone, oxime, methyl phenyl ketone oxime, methyl phenyl ketoxime, 1-phenylethanone oxime, z-acetophenone oxime, n-1-phenylethylidene hydroxylamine, e-n-1-phenylethylidene hydroxylamine, ne-n-1-phenylethylidene hydroxylamine
PubChem CID 5464950
Nombre IUPAC (NE)-N-(1-feniletilideno)hidroxilamina
SMILES C\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone oxime
Punto de fusión 58°C to 60°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (20 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1562059
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in ethyl alcohol almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetophenone oxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetophenone oxime