Learn More
Acetonilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10407860
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
110-13-4
C6H10O2
114.14
MFCD00008792
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
8035
CHEBI:85014
hexano-2,5-diona
CC(=O)CCC(=O)C
110-13-4
C6H10O2
114.14
MFCD00008792
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
8035
CHEBI:85014
hexano-2,5-diona
CC(=O)CCC(=O)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonylacetone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -6.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9730g/mL
Punto de ebullición 185.0°C to 193.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CH2COCH3
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,788
Índice Merck 15,7
Gravedad específica 0.973
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, ethanol and, diethyl ether, miscible in organic solvents
Viscosidad 1.43 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonylacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.