Learn More
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Descripción
- ≥ 95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Punto de fusión | -46°C |
Color | Incolora |
Fórmula lineal | CH3CN |
Número UN | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Información de solubilidad | Soluble in organic solvents, Soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |