missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitrile, ≥99.5%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog Number 15681450
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrile
CC#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrile
CC#N

Spectrophotometric Grade,≥99.5%

  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -41°C
Fórmula lineal CH3CN
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Spectrophotometric
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Punto de ebullición 81.6°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Envase Glass Bottle
Índice de refracción 1.344
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'