Learn More
Acetone, Tested according to Ph.Eur., Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
5 L
25 L
Envase:
Aluminum Bottle
Stainless Steel Can
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -94°C |
Nombre de nota | Tested According to Ph.Eur. |
Color | Colorless |
Densidad | 0.791g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 56°C |
Cantidad | 25 L |
Límite de explosión | 0.132 |
Temperatura de inflamación | −17°C (1.4°F) |
Envase | Stainless Steel Can |