Learn More
Cianohidrina de acetona, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 143.00€
CAS | 75-86-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 85.11 |
Clave InChI | MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei |
PubChem CID | 6406 |
ChEBI | CHEBI:15348 |
Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-metilpropanonitrilo |
SMILES | CC(C)(C#N)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11357391
|
Thermo Scientific Acros
102380050 |
5 g | Frasco de vidrio |
120.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11397391
|
Thermo Scientific Acros
102380250 |
25 g | Frasco de vidrio |
143.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
75-86-5 | |
85.11 | |
acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei | |
CHEBI:15348 | |
CC(C)(C#N)O |
C4H7NO | |
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N | |
6406 | |
2-hidroxi-2-metilpropanonitrilo |
Especificaciones
Acetone cyanohydrin | |
-19.0°C | |
0.9320g/mL | |
73°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C(OH)CN | |
03,316 | |
15,66 | |
acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei | |
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N | |
2-hidroxi-2-metilpropanonitrilo | |
85.11 | |
CHEBI:15348 | |
85.11 | |
Líquido |
75-86-5 | |
De incoloro a amarillo | |
82.0°C (23.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C4H7NO | |
1.3990 to 1.4010 | |
01,5; 08,409; 11,1 | |
0.932 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC(C)(C#N)O | |
Approx. 0.3% H3PO4 | |
6406 | |
4.8 mPa.s (20°C) | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-909-4
RUO – Research Use Only