Learn More
Cianohidrina de acetona, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11357391 5 g Frasco de vidrio 5 g
11397391 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11357391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102380050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 75-86-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-86-5
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Clave InChI MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
PubChem CID 6406
ChEBI CHEBI:15348
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-metilpropanonitrilo
SMILES CC(C)(C#N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone cyanohydrin
Punto de fusión -19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9320g/mL
Punto de ebullición 82.0°C (23.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)CN
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 5 g
Beilstein 03,316
Fieser 01,5; 08,409; 11,1
Índice Merck 15,66
Gravedad específica 0.932
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Estabilizante Approx. 0.3% H3PO4
Viscosidad 4.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido