Learn More
Acetona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 176800050
Detalles adicionales : CAS : 67-64-1 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 1090 Chem class : 3 Pack group : II
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10109132
  • 123.76€ / 5 litros
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para análisis
Especificaciones
67-64-1
58.08
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
180
propan-2-uno
C3H6O
MFCD00008765
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CHEBI:15347
CC(C)=O
Especificaciones
Acetone
67-64-1
100.0
Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
99.5+%
CH3COCH3
01, 635
15, 65
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
CC(C)=O
58.08
CHEBI:15347
Líquido
≥99.5%
0.1ppm max.
0.7900g/mL
Sin designar
5L
0.5ppm max.
0.1ppm max.
1.3585
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
5ppm max. (O)
0.32 mPa.s (20°C)
For analysis
99.5
0.0001 meq/g max.
0.002% max.
C3H6O
MFCD00008765
02,13; 03,4; 06,9
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-uno
180
58.08
0.05ppm max.
Análisis
>4°C
56.0°C
-95.0°C
−20°C
0.1ppm max.
Tambor de plástico
0.001% max.
0.79
0.05ppm max.
0.5% max. (Coulometric)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos