Learn More
Hidrazida acético, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081139
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1068-57-1
C2H6N2O
74.083
MFCD00007610
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
14039
CHEBI:48978
acetohidrazida
CC(=O)NN
1068-57-1
C2H6N2O
74.083
MFCD00007610
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
14039
CHEBI:48978
acetohidrazida
CC(=O)NN
Acetic hydrazide is used as an antibiotic for the treatment of mycobacterium tuberculosis. It is also involved in the preparation of sunitinib b reacting with 5-fluoroisatin. Further, it inhibits mycolic acid biosynthesis. It serves as an important intermediate in organic synthesis such as nitric furosemide Long (nifuratrone) in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidrazida acética se utiliza como antibiótico para el tratamiento de tuberculosis micobacteriana. También participa en la preparación de sunitinib b que reacciona con 5-fluoroisatina. Además, inhibe la biosíntesis del ácido micólico. Sirve como un intermediario importante en la síntesis orgánica como la furosemida nítrica larga (nifuratrona) en medicina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetic hydrazide
Punto de fusión ∼60°C to 68°C
Punto de ebullición 128°C to 129°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 506165
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.