Learn More
Ácido acético, trihidrato de sal sódica, 99+ %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 241.00€
CAS | 6131-90-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3NaO2·3H2O |
Peso molecular (g/mol) | 136.08 |
Clave InChI | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
PubChem CID | 23665404 |
ChEBI | CHEBI:32138 |
Nombre IUPAC | sodio;acetato;trihidrato |
SMILES | CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12103761
|
Thermo Scientific Acros
446792500 |
250 g | Frasco de plástico |
35.50€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12183751
|
Thermo Scientific Acros
446790010 |
1 kg | Frasco de plástico |
83.50€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12193751
|
Thermo Scientific Acros
446790050 |
5 kg | Frasco de plástico | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6131-90-4 | |
136.08 | |
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
CHEBI:32138 | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
C2H3NaO2·3H2O | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
23665404 | |
sodio;acetato;trihidrato |
Especificaciones
Acetic acid, sodium salt trihydrate | |
0.05 max. (3M) at 260nm, 0.05 max. (3M) at 280nm | |
99+% | |
CH3COONa·3H2O | |
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;acetato;trihidrato | |
23665404 | |
136.08 | |
Bioquímica |
6131-90-4 | |
58.0°C | |
C2H3NaO2·3H2O | |
15,8709 | |
Solubility in water: 762g/L (20°C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] | |
136.08 | |
CHEBI:32138 | |
99+% | |
0.005% max. (in water) |
RUO – Research Use Only